Documenti fondamentali
ENA457509788
Enamine
4-acetylpiperazine-1-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.25
Numero MDL:
Punto di fusione
179-181
Iupac Name
4-acetyl-1-piperazinesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H13N3O3S/c1-6(10)8-2-4-9(5-3-8)13(7,11)12/h2-5H2,1H3,(H2,7,11,12)
InChI
WHSSQEKAYHWNHJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220406
Melting Point
179-181
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220406