ENA457509434
Enamine
2-(2-methoxyphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-219575-100MG
CHF 262.10
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-219575-100MG
CHF 262.10
Iupac Name
2-(2-methoxyphenyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H10N2O2/c1-16-11-5-3-2-4-10(11)12-13-6-9(8-15)7-14-12/h2-8H,1H3
InChI
NUHJUSADMIJCGP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219575
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)