Documenti fondamentali
ENA457509359
Enamine
methyl 3-amino-2-methoxypropanoate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.61
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-2-methoxypropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO3.ClH/c1-8-4(3-6)5(7)9-2;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H
InChI
LOBVIBRWXMVMKH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221281
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221281
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)