Documenti fondamentali
ENA457509221
Enamine
2-hydrazinyl-4-methoxybenzoic acid hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
SKU del venditore: EN300-219092-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.64
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-219092-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-hydrazineyl-4-methoxybenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O3.ClH/c1-13-5-2-3-6(8(11)12)7(4-5)10-9;/h2-4,10H,9H2,1H3,(H,11,12);1H
InChI
JZPIXROEXISGLM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219092
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219092
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)