Documenti fondamentali
ENA457509040
Enamine
2-methylthiophene-3-carbaldehyde
Scegli un formato
100 MG
CHF 150.30
250 MG
CHF 195.80
1 G
CHF 349.20
2.5 G
CHF 640.40
5 G
CHF 926.40
10 G
CHF 1’354.10
SKU del venditore: EN300-101658-100MG
CHF 150.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 150.30
250 MG
CHF 195.80
1 G
CHF 349.20
2.5 G
CHF 640.40
5 G
CHF 926.40
10 G
CHF 1’354.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-101658-100MG
CHF 150.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-3-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H6OS/c1-5-6(4-7)2-3-8-5/h2-4H,1H3
InChI
NSYHYZOBGJOIMD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101658
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101658
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)