ENA457508836
Enamine
2-(3-bromopropyl)oxirane
About This Item
Iupac Name
2-(3-bromopropyl)oxirane
Inchi Code
1S/C5H9BrO/c6-3-1-2-5-4-7-5/h5H,1-4H2
InChI
ZRRZAIJKJYIGIV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218375
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218375
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)