Documenti fondamentali
ENA457508586
Enamine
3-chloro-5-methanesulfonylpyridin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.65
Numero MDL:
Iupac Name
3-chloro-5-(methylsulfonyl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O2S/c1-12(10,11)4-2-5(7)6(8)9-3-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI
XEKAQPDCDRNPDA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216262
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216262
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)