Documenti fondamentali
ENA457508357
Enamine
{4-[(2-methoxyethoxy)methyl]phenyl}methanamine
Scegli un formato
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
10 G
CHF 2’550.10
SKU del venditore: EN300-205192-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
10 G
CHF 2’550.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-205192-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
{4-[(2-methoxyethoxy)methyl]phenyl}methanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-13-6-7-14-9-11-4-2-10(8-12)3-5-11/h2-5H,6-9,12H2,1H3
InChI
YRPNQCWVLXTEPV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205192
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205192
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)