Documenti fondamentali
ENA457508276
Enamine
1-bromo-4-(1-chloroethyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.51
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-bromo-4-(1-chloroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrCl/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,1H3
InChI
GRBCXCXQMLHBTA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103420
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103420
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)