Documenti fondamentali
ENA457508068
Enamine
3-chloro-1,2-benzoxazole-5-sulfonamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
SKU del venditore: EN300-105158-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-105158-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chlorobenzo[d]isoxazole-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O3S/c8-7-5-3-4(14(9,11)12)1-2-6(5)13-10-7/h1-3H,(H2,9,11,12)
InChI
OLCBOEBSSAEGNG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105158
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105158
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)