Documenti fondamentali
ENA455586429
Enamine
2-(3-methylpyrrolidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
SKU del venditore: EN300-217418-100MG
CHF 448.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-217418-100MG
CHF 448.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-methylpyrrolidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-6-2-3-8(4-6)5-7(9)10;/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10);1H
InChI
CIEYKMPRRKFERF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217418
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217418
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)