Documenti fondamentali
ENA455586314
Enamine
5,5-difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane; trifluoroacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.16
Numero MDL:
Iupac Name
5,5-difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H9F2N.C2HF3O2/c7-6(8)2-1-5(6)3-9-4-5;3-2(4,5)1(6)7/h9H,1-4H2;(H,6,7)
InChI
CITVMPKPGUBZQE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217348
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217348
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)