Documenti fondamentali
ENA455585916
Enamine
3,3-dimethyl-4-(oxolan-2-yl)azetidin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.22
Numero MDL:
Iupac Name
3,3-dimethyl-4-(tetrahydrofuran-2-yl)azetidin-2-one
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c1-9(2)7(10-8(9)11)6-4-3-5-12-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI
KCWKDTDNBYOHTJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216432
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216432
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)