Documenti fondamentali
ENA455585824
Enamine
3-amino-2-(2,2-difluoroethoxy)benzamide
Scegli un formato
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
SKU del venditore: EN300-215878-50MG
CHF 433.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-215878-50MG
CHF 433.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-2-(2,2-difluoroethoxy)benzamide
Inchi Code
1S/C9H10F2N2O2/c10-7(11)4-15-8-5(9(13)14)2-1-3-6(8)12/h1-3,7H,4,12H2,(H2,13,14)
InChI
WVIPRUDHZZUGND-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215878
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215878
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)