ENA455585322
Enamine
1-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-216541-100MG
CHF 436.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-216541-100MG
CHF 436.30
Iupac Name
1-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12FNO.ClH/c1-6(11)8-4-3-7(10)5-9(8)12-2;/h3-6H,11H2,1-2H3;1H
InChI
FFOAXWXWUDSGCD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216541
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)