Documenti fondamentali
ENA455585279
Enamine
5,7-dichloro-1-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.04
Numero MDL:
Iupac Name
5,7-dichloro-1-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5Cl2N3/c1-12-7-4(8)2-6(9)11-5(7)3-10-12/h2-3H,1H3
InChI
SVNAAFMIZCAQSZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215433
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215433
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)