Documenti fondamentali
ENA455585241
Enamine
1-(methoxymethyl)cyclopropane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.64
Numero MDL:
Iupac Name
1-(methoxymethyl)cyclopropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClO3S/c1-9-4-5(2-3-5)10(6,7)8/h2-4H2,1H3
InChI
DRWLNOFTEHFOKN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210286
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210286
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)