Documenti fondamentali
ENA448969555
Enamine
2-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carbonyl chloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
SKU del venditore: EN300-215188-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.63
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-215188-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H9ClO3/c1-10(9(11)12)6-13-7-4-2-3-5-8(7)14-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI
LOWDXWQZUWBHMK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215188
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215188
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)