Documenti fondamentali
ENA448969512
Enamine
3-(4-bromothiophen-2-yl)propan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.12
Numero MDL:
Iupac Name
3-(4-bromo-2-thienyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C7H9BrOS/c8-6-4-7(10-5-6)2-1-3-9/h4-5,9H,1-3H2
InChI
MAVFGAAOZDCELC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214996
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214996
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)