Documenti fondamentali
ENA448969395
Enamine
[2-(dimethylamino)pyridin-3-yl]methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.2
Numero MDL:
Iupac Name
[2-(dimethylamino)-3-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-10(2)8-7(6-11)4-3-5-9-8/h3-5,11H,6H2,1-2H3
InChI
HMHBUFYQGHBUHZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214670
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214670
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)