Documenti fondamentali
ENA448969180
Enamine
2-chloro-4-(piperidin-1-yl)pyridine
Scegli un formato
100 MG
CHF 78.80
250 MG
CHF 94.40
500 MG
CHF 121.70
1 G
CHF 143.80
2.5 G
CHF 217.90
5 G
CHF 342.70
10 G
CHF 591.00
SKU del venditore: EN300-213976-100MG
CHF 78.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 78.80
250 MG
CHF 94.40
500 MG
CHF 121.70
1 G
CHF 143.80
2.5 G
CHF 217.90
5 G
CHF 342.70
10 G
CHF 591.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.68
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-213976-100MG
CHF 78.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-4-(1-piperidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13ClN2/c11-10-8-9(4-5-12-10)13-6-2-1-3-7-13/h4-5,8H,1-3,6-7H2
InChI
HWFCCPYJDWCIPA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213976
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213976
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)