Documenti fondamentali
ENA448969134
Enamine
1-(4-chlorophenyl)imidazolidin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.64
Numero MDL:
Punto di fusione
178-179
Iupac Name
1-(4-chlorophenyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O/c10-7-1-3-8(4-2-7)12-6-5-11-9(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,11,13)
InChI
IZAHIGCYGOLFQV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213840
Melting Point
178-179
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213840
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)