Documenti fondamentali
ENA448968900
Enamine
2-(2,4-difluorophenyl)propanedinitrile
Scegli un formato
50 MG
CHF 684.60
100 MG
CHF 878.30
250 MG
CHF 1’235.80
500 MG
CHF 1’920.90
1 G
CHF 2’451.30
SKU del venditore: EN300-213185-50MG
CHF 684.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 684.60
100 MG
CHF 878.30
250 MG
CHF 1’235.80
500 MG
CHF 1’920.90
1 G
CHF 2’451.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-213185-50MG
CHF 684.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenyl)malononitrile
Inchi Code
1S/C9H4F2N2/c10-7-1-2-8(9(11)3-7)6(4-12)5-13/h1-3,6H
InChI
PWLHIJMILJMKKY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213185
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213185
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)