Documenti fondamentali
ENA448968616
Enamine
5-bromo-N,N,4-trimethyl-1,3-thiazol-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.12
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-N,N,4-trimethyl-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C6H9BrN2S/c1-4-5(7)10-6(8-4)9(2)3/h1-3H3
InChI
FOVWUNAVVVQDST-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212386
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212386
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)