ENA448968584
Enamine
N-ethyl-4H-chromeno[4,3-d][1,3]thiazol-2-amine
About This Item
Iupac Name
N-ethyl-4H-chromeno[4,3-d][1,3]thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C12H12N2OS/c1-2-13-12-14-11-8-5-3-4-6-9(8)15-7-10(11)16-12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,14)
InChI
NSDBGOZCYRZJRI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212295
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212295
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)