ENA448968513
Enamine
N-[(1-hydroxycyclopentyl)methyl]acetamide
About This Item
Iupac Name
N-[(1-hydroxycyclopentyl)methyl]acetamide
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-7(10)9-6-8(11)4-2-3-5-8/h11H,2-6H2,1H3,(H,9,10)
InChI
IIFWACAPYZGELU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212107
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)