Documenti fondamentali
ENA448968086
Enamine
1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.16
Numero MDL:
Punto di fusione
140-142
Iupac Name
1-methyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H10N2O2/c1-8-3-4(6(7)10)2-5(8)9/h4H,2-3H2,1H3,(H2,7,10)
InChI
XDNQKOAFGDBANV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207107
Melting Point
140-142
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207107