Documenti fondamentali
ENA448967824
Enamine
ethyl 6,6-dimethylhept-4-enoate
Scegli un formato
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
SKU del venditore: EN300-208552-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.28
SKU del venditore: EN300-208552-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl (E)-6,6-dimethylhept-4-enoate
Inchi Code
1S/C11H20O2/c1-5-13-10(12)8-6-7-9-11(2,3)4/h7,9H,5-6,8H2,1-4H3/b9-7+
InChI
QBLMJNSFPVTGSN-VQHVLOKHSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208552
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208552
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)