ENA447958894
Enamine
(6-bromo-1,3-benzoxazol-2-yl)methanol
About This Item
Iupac Name
(6-bromo-1,3-benzoxazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H6BrNO2/c9-5-1-2-6-7(3-5)12-8(4-11)10-6/h1-3,11H,4H2
InChI
VLOCHTRDDAURDT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211082
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211082
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)