ENA447958831
Enamine
2-ethyl-5-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-ethyl-5-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-3-5-8-6(7(9)10)4(2)11-5/h3H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI
JLDIHJOTWRRRRZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210880
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210880
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)