Documenti fondamentali
ENA447958336
Enamine
propan-2-yl 4-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]-2,2-dimethylbutanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.5
Numero MDL:
Iupac Name
isopropyl 4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-2,2-dimethylbutanoate
Inchi Code
1S/C15H32O3Si/c1-12(2)18-13(16)15(6,7)10-11-17-19(8,9)14(3,4)5/h12H,10-11H2,1-9H3
InChI
YMBBKEHYJQIRPN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210887
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210887
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)