Documenti fondamentali
ENA447958276
Enamine
(piperidin-2-yl)methyl N-(oxolan-3-yl)carbamate hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 375.20
100 MG
CHF 535.10
250 MG
CHF 745.70
500 MG
CHF 1’147.40
1 G
CHF 1’459.40
2.5 G
CHF 2’817.90
5 G
CHF 4’147.80
SKU del venditore: EN300-209575-50MG
CHF 375.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 375.20
100 MG
CHF 535.10
250 MG
CHF 745.70
500 MG
CHF 1’147.40
1 G
CHF 1’459.40
2.5 G
CHF 2’817.90
5 G
CHF 4’147.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.75
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-209575-50MG
CHF 375.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
piperidin-2-ylmethyl (tetrahydrofuran-3-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H20N2O3.ClH/c14-11(13-10-4-6-15-7-10)16-8-9-3-1-2-5-12-9;/h9-10,12H,1-8H2,(H,13,14);1H
InChI
WFGVPDLAHVSVNA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209575
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209575
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)