Documenti fondamentali
ENA447958153
Enamine
2-amino-2-methyl-4-(methylsulfanyl)butanenitrile hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.7
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-2-methyl-4-(methylthio)butanenitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2S.ClH/c1-6(8,5-7)3-4-9-2;/h3-4,8H2,1-2H3;1H
InChI
KDKJCDLTBDNWGK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208659
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208659
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)