Documenti fondamentali
ENA447958127
Enamine
[2-(1H-imidazol-1-yl)ethyl][(thiophen-3-yl)methyl]amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 223.10
250 MG
CHF 299.80
500 MG
CHF 528.60
1 G
CHF 679.40
SKU del venditore: EN300-208353-100MG
CHF 223.10
Disponibilità
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 223.10
250 MG
CHF 299.80
500 MG
CHF 528.60
1 G
CHF 679.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.76
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-208353-100MG
CHF 223.10
Disponibilità
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1H-imidazol-1-yl)-N-(thiophen-3-ylmethyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3S.ClH/c1-6-14-8-10(1)7-11-2-4-13-5-3-12-9-13;/h1,3,5-6,8-9,11H,2,4,7H2;1H
InChI
GDCRVYMXXVBMDG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208353
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208353