Documenti fondamentali
ENA447957758
Enamine
methyl 5-chlorofuro[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.6
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-chlorofuro[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6ClNO3/c1-13-9(12)6-2-5-3-8(10)11-4-7(5)14-6/h2-4H,1H3
InChI
RYGOBITWBBTURE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205790
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205790
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)