Documenti fondamentali
ENA447957757
Enamine
(1-bromo-2-methylpropan-2-yl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.12
Numero MDL:
Iupac Name
(2-bromo-1,1-dimethylethyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H13Br/c1-10(2,8-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI
VFTCRBRKJMKHGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207930
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207930
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)