Documenti fondamentali
ENA447957635
Enamine
3,4-dimethylfuran-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.14
Numero MDL:
Punto di fusione
156-158
Iupac Name
3,4-dimethyl-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C7H8O3/c1-4-3-10-6(5(4)2)7(8)9/h3H,1-2H3,(H,8,9)
InChI
RGXGGXHUHMONMJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207598
Melting Point
156-158
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207598
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)