Documenti fondamentali
ENA447957602
Enamine
[2-amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl](methyl)propylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.75
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-chlorophenyl)-N~1~-methyl-N~1~-propyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C12H19ClN2/c1-3-8-15(2)12(9-14)10-4-6-11(13)7-5-10/h4-7,12H,3,8-9,14H2,1-2H3
InChI
ZMUSIVGUKBUGIE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207550
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207550
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)