Documenti fondamentali
ENA447957579
Enamine
6-(2-methylbutan-2-yl)spiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.34
Numero MDL:
Iupac Name
6-tert-pentylspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H24O2/c1-4-13(2,3)10-5-7-14(8-6-10)9-11(14)12(15)16/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI
KEYSPOFCPBDMSG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207476
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207476
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)