Documenti fondamentali
ENA447957482
Enamine
2-bromo-1-methoxy-4-(methoxymethyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.09
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-methoxy-4-(methoxymethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO2/c1-11-6-7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI
QUZGPFANEYVMBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207244
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207244
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)