Documenti fondamentali
ENA447957168
Enamine
3-amino-5-chloro-2-methoxybenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.62
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-5-chloro-2-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O2/c1-13-7-5(8(11)12)2-4(9)3-6(7)10/h2-3H,10H2,1H3,(H2,11,12)
InChI
FIANQWAPZJDCPK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206126
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206126
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)