Documenti fondamentali
ENA447957007
Enamine
3-amino-1-(2-aminophenyl)propan-1-one dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.13
Numero MDL:
Punto di fusione
185-188
Iupac Name
3-amino-1-(2-aminophenyl)propan-1-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.2ClH/c10-6-5-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11;;/h1-4H,5-6,10-11H2;2*1H
InChI
GIUIHRRGPBPUAO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207293
Melting Point
185-188
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207293
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)