Documenti fondamentali
ENA447956456
Enamine
ethyl 2,2-difluoro-2-(4-fluorophenoxy)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.17
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl difluoro(4-fluorophenoxy)acetate
Inchi Code
1S/C10H9F3O3/c1-2-15-9(14)10(12,13)16-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6H,2H2,1H3
InChI
MOCXDOZCWMKGRG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204724
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204724
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)