Documenti fondamentali
ENA447956447
Enamine
(3-chloro-4-ethoxyphenyl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.65
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(3-chloro-4-ethoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H12ClNO/c1-2-12-9-4-3-7(6-11)5-8(9)10/h3-5H,2,6,11H2,1H3
InChI
UYKPNTVWIUIXFD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204709
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204709
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)