Documenti fondamentali
ENA447955861
Enamine
3-(pyridin-2-ylsulfanyl)propan-1-amine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 350.50
250 MG
CHF 483.10
500 MG
CHF 734.00
1 G
CHF 929.00
2.5 G
CHF 1’776.60
5 G
CHF 2’607.30
10 G
CHF 3’844.90
SKU del venditore: EN300-205062-100MG
CHF 350.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 350.50
250 MG
CHF 483.10
500 MG
CHF 734.00
1 G
CHF 929.00
2.5 G
CHF 1’776.60
5 G
CHF 2’607.30
10 G
CHF 3’844.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-205062-100MG
CHF 350.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
184-186
Iupac Name
3-(pyridin-2-ylthio)propan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2S.2ClH/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8;;/h1-2,4,6H,3,5,7,9H2;2*1H
InChI
JSSSRZKFDPZPLL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205062
Melting Point
184-186
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205062
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)