Documenti fondamentali
ENA447955735
Enamine
1-(4-chloro-2-fluorophenyl)prop-2-yn-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.07
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-chloro-2-fluorophenyl)prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H7ClFN.ClH/c1-2-9(12)7-4-3-6(10)5-8(7)11;/h1,3-5,9H,12H2;1H
InChI
OJRXQGDKDHOUKC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202022
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202022
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)