Documenti fondamentali
ENA447955667
Enamine
(1,1-dioxo-1lambda6-thian-4-yl)methanesulfonyl chloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 414.20
250 MG
CHF 571.50
500 MG
CHF 871.80
1 G
CHF 1’105.80
2.5 G
CHF 2’123.70
5 G
CHF 3’120.80
10 G
CHF 4’605.40
SKU del venditore: EN300-189982-100MG
CHF 414.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 414.20
250 MG
CHF 571.50
500 MG
CHF 871.80
1 G
CHF 1’105.80
2.5 G
CHF 2’123.70
5 G
CHF 3’120.80
10 G
CHF 4’605.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.74
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-189982-100MG
CHF 414.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1,1-dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H11ClO4S2/c7-13(10,11)5-6-1-3-12(8,9)4-2-6/h6H,1-5H2
InChI
MONATWGUGVZNRL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189982
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189982
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)