Documenti fondamentali
ENA444725558
Enamine
4-amino-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.14
Numero MDL:
Iupac Name
4-amino-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5F3N2O/c9-8(10,11)14-7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2
InChI
ULDQDRGSKCUULH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204295
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204295
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)