Documenti fondamentali
ENA444725547
Enamine
8-aza-9-boratricyclo[8.4.0.0,2,7]tetradeca-1(14),2,4,6,10,12-hexaen-9-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.03
Numero MDL:
Punto di fusione
169-170
Iupac Name
dibenzo[c,e][1,2]azaborinin-6(5H)-ol
Inchi Code
1S/C12H10BNO/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14-13/h1-8,14-15H
InChI
FXBGYQGNFKGWAU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203150
Melting Point
169-170
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203150
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)