Documenti fondamentali
ENA444725290
Enamine
4,4-difluoro-1-(1-methylcyclopropyl)butane-1,3-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.16
Numero MDL:
Iupac Name
4,4-difluoro-1-(1-methylcyclopropyl)butane-1,3-dione
Inchi Code
1S/C8H10F2O2/c1-8(2-3-8)6(12)4-5(11)7(9)10/h7H,2-4H2,1H3
InChI
YXIDGJQMZBDJPH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203377
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203377
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)